Trifluoressigsäureanhydrid
Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr
ABCRAB212439.0500EA 0 EUR
ABCRAB212439.0500
Trifluoressigsäureanhydrid
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210,03 g/mol
Siedepunkt: 39,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I