Operationshandschuhe, Latex, steril, Medi-Grip® PF
Lieferant: Ansell
Medi-Grip® PF
ANSM330206060EA 72.7 EUR
ANSM330206060 ANSM330206070 ANSM330206080 ANSM330206090 ANSM330206075 ANSM330206085 ANSM330206055 ANSM330206065
Operationshandschuhe, Latex, steril, Medi-Grip® PF
Handschuhe
Dieser Handschuh hat eine sehr niedrige Proteinkonzentration: nur <50 μg/g (Modified Lowry Method - EN 455-3). Dadurch wird das Risiko für Typ-I-Allergien wesentlich reduziert. Geeignet für chirurgische Eingriffe.
  • Ungepudert, mikrogeraute Oberfläche
  • Chlorierung erleichtert das Anziehen
  • Die gerade und sich verjüngende Manschette gewährleistet einen sicheren Halt am OP-Kittel
  • Spezielle Latex-Formulierung macht die Handschuhe weich und bequem und verhindert eine Ermüdung der Hand
  • Mikrostrukturierte Außenseite sorgt für einen sicheren Halt der Instrumente
Standards: EN 455; AQL 0,65