Messzylinder
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
SIMAX
KAVA632432151130EA 29 EUR
KAVA632432151130 VTRB632432150718 KAVA632432151343 VTRB632432151125 VTRB632432151444 KAVA632432151238 KAVA632432151546 VTRB632432150819 KAVA632432150923
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Sechkant-Glasfuß, mit Ausguss
  • Braune Graduierungen