2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11447000EA 91 EUR
EHERC11447000
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molecular Weight: 234,66 g/mol
MDL: MFCD00216496
CAS-Nummer: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8