HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.12186.0100EA 391 EUR
1.12186.0100
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) für die Gaschromatographie, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161,39 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.774 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR