Silikonöl 550 für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09762.0100EA 262 EUR
1.09762.0100
Silikonöl 550 für die Gaschromatographie, Supelco®
Silikonöl
Schmelzpunkt: < –35 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Flash Point 270 °C
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 208 mm2/s (20 °C)