L(+)-Ascorbinsäure Reag. Ph. Eur. 1008401
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: L-ThreoascorbinsäureAcidum ascorbicumVitamin C
87782.180EA 106 EUR
87782.180
L(+)-Ascorbinsäure Reag. Ph. Eur. 1008401
L(+)-Ascorbinsäure
0,1 % Ascorbinsäure in N,N-Dimethylformamid.
Bestellinformation: Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
UN: 2265
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg