Bromkresolpurpur-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012701
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
87793.180EA 51.5 EUR
87793.180 87793.180_T VWRC87793.180_DP
Bromkresolpurpur-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012701
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2