Bromphenolblau-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
, 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
87794.180EA
51.5
EUR
87794.180_DP
87794.180_T
87794.180
87794.180DP
Bromphenolblau-Lösung Reag. Ph. Eur. 1012801
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Molecular Weight: 669,97 g/mol |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 |