Bromphenolblau-Lösung R1 Reag. Ph. Eur. 1012802
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
, 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
87795.180EA
106
EUR
87795.180
Bromphenolblau-Lösung R1 Reag. Ph. Eur. 1012802
Bromphenolblau
Enthält <0,1 % Bromphenolblau und <0,1 % Natriumhydroxid in Wasser.
Bestellinformation: Lieferung inklusive Analysenzertifikat.
Geliefert mit Analysenzertifikat. Beinhaltet < 0,1 % Bromphenolblau und < 0,1 % Natriumhydroxid in Wasser.
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Molecular Weight: 669,97 g/mol |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 |