Formamid treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ameisensäureamid
, Methanamid
87838.180EA
106
EUR
87838.180
Formamid treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Formamid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
HCONH₂ Molecular Weight: 45,04 g/mol |
MDL:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 |