Hydroxylamin-Lösung, alkoholisch Reag. Ph. Eur. 1044301
Lieferant: VWR Chemicals
87847.180EA
164
EUR
87847.180
87847.180_T
Hydroxylamin-Lösung, alkoholisch Reag. Ph. Eur. 1044301
Hydroxylamin
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
H₃NO Molecular Weight: 33,03 g/mol |
MDL:
MFCD00044522 CAS-Nummer: 7803-49-8 |