Hydroxylamin-Lösung, alkalisch (I+II) Reag. Ph. Eur. 1044302
Lieferant: VWR Chemicals
87848.290EA 248 EUR
87848.290
Hydroxylamin-Lösung, alkalisch (I+II) Reag. Ph. Eur. 1044302
Hydroxylamin
Content:
Solution I - 139 g/L hydroxylamine hydrochloride R
Solution II - 150 g/L sodium hydroxide R.
Immediately before use, mix equal volumes of Solution I and Solution II.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₃NO
Molecular Weight: 33,03 g/mol
MDL: MFCD00044522
CAS-Nummer: 7803-49-8