Bleiacetat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048103
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87860.290EA 248 EUR
87860.290
Bleiacetat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048103
Bleiacetat-Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3082
ADR: 9,III