Kristallviolett-Lösung Reag. Ph. Eur. 1022901
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylviolett 10B
, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid
, Basic Violet 3
, Methylrosanilin
, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid
, Methylrosanilium
, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid
, Methylrosaniliumchlorid
, Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid
, Hexamethylviolett
, blaues Pyoktanin
, CI 42555
, Gentianaviolett
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Molecular Weight: 407,99 g/mol |
MDL:
MFCD00011750 CAS-Nummer: 548-62-9 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |