Handrefraktometer, OE 200
Lieferant: Reichert Inc.
635-2115EA 318 EUR
635-2115
Handrefraktometer, OE 200
Refraktometer Handrefraktometer
Dieses Handheld-Refraktometer für Wein bietet schnelle und genaue Messungen von gelösten Zuckern beim Testen von Trauben, Zitrusfrüchten, Fruchtsäften, Softdrinks, Melonen und Ahornsaft für die Weinindustrie.