Kombinierte Körper- und Augendusche, DLV53
Lieferant: Trionyx
TRIODLV53EA 816 EUR
TRIODLV53
Kombinierte Körper- und Augendusche, DLV53
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Handbetätigte Dusche mit Augenduschbecken und Duschkopf aus robustem ABS. Für die Innenanwendung. Sockelbefestigt.
Zulauf: F 1"
Ablauf: F 1,25"
Fließrate der Augendusche (L/min): 11,5
Fließrate der Körperdusche (L/min): 75
Gewicht: 19 kg
Standards: EN 15154-1, EN 15154-2