Swab Rinse Kits mit langen Applikatoren, SRK®
Lieferant: COPAN Diagnostics
SRK®
710-0431EA 29 EUR
710-0431 710-0472
Swab Rinse Kits mit langen Applikatoren, SRK®
Tupfer Tupfer im Set mit Spüllösung
Abstrichbestecke mit Spüllösung (Swab Rinse Kits, SRK®) zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen.
  • Vom Verschluss getrennte Stäbchen-Applikatoren
  • Isotonische Salzlösung enthält Zusätze zum Neutralisieren und Deaktivieren von Desinfektionsmitteln und keimtötenden Wirkstoffen
  • Mit der Spüllösung wird das sterile Abstrichbesteck vor der Probenahme angefeuchtet
Für die Probenahme und den anschließenden Transport des Abstrichtupfers.
Verpackung: Röhrchen und Applikator in Peel-Packs aus Kunststoff. Jede Schachtel enthält 25 Beutel.