Labor-Homogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Lieferant: Seward
432-0161EA 3930 EUR
SEWA030010108 432-0161 SEWA030010159
Labor-Homogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Entwickelt für Probenvolumen von 80 bis 400 ml. Die Stomacher®-Laborhomogenisatoren bieten schnelles und zuverlässiges Mischen und Homogenisieren einer Vielzahl verschiedenster Laborproben. Die Stomacher®-Geräte arbeiten mit zwei Paddeln, welche wiederholt auf die Probe, die sich in einem sterilen Kunststoffbeutel befindet, einschlagen.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Improved organism recovery
  • Hands-free auto-run
  • Countdown of processing time
  • Programmable paddle speed and time setting
Die Paddelbewegung des Stomacher® 400 Circulator wurde speziell für die maximale Mikroorganismen-Extraktion aus Lebensmittelproben entwickelt. Die Paddel sorgen für das Brechen, Waschen und Zirkulieren der im Beutel befindlichen Probe und sind dank ihrer rechteckigen Form für eine Vielzahl verschiedener Arten und Beschaffenheiten von Lebensmittelproben geeignet. In der Lebensmittelmikrobiologie ist jeder Versuch, Organismen zu kultivieren oder nachzuweisen erfolglos, wenn es nicht gelingt, die Organismen aus der Probe in die Lösung zu extrahieren.
Lieferumfang: Supplied as Stomacher 400 circulator with 50 standard circulator bags and two power leads suitable for EU and UK.