Laborhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Lieferant: Seward
432-0058EA 6930 EUR
432-0058 SEWA030010205 432-0059 432-3130
Laborhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Stomacher®-Laborhomogenisatoren bieten schnelles und zuverlässiges Mischen und Homogenisieren einer Vielzahl verschiedenster Laborproben. Die Stomacher® arbeiten mit zwei Paddeln, welche wiederholt auf die Probe, die sich in einem sterilen Kunststoffbeutel befindet, einschlagen.
  • Vielseitiges und effizientes Mischen und Homogenisieren von Laborproben
  • Sichere Aufbewahrung der Probe in sterilen Kunststoffbeuteln verhindert Kreuzkontamination
  • Geräte müssen zwischen zwei Proben nicht gereinigt oder sterilisiert werden
  • Kein Temperaturanstieg während der Homogenisation
  • Probengrößen von 400 ml bis 3500 ml
Der Stomacher® 3500 wurde zum Homogenisieren großer Volumen entwickelt. Es stehen verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung.
Standard-Modell Jumbo
Modell Biowasher zur Wasseruntersuchung, entwickelt für Cryptosporidium und Giardia Tests
Modell Bioreactor, mit integriertem Heizelement, speziell entwickelt für Trichinen-Tests
Stomacher® 3500 Jumbo: Der Jumbo-Stomacher® kann in vielen Bereichen der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, wo Probengrößen, welche die Standardprotokolle übersteigen, eine größere Kapazität erfordern, außerdem wird er in der Pharmaindustrie zum Mischen von Pulverproben verwendet.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Der Stomacher® Water verfügt über eine größere Türöffnung als der Jumbo und ermöglicht die Verarbeitung großer, nicht komprimierbarer Proben, wie Wasserfilter oder OP-Kleidung. Die Probe und die Waschlösung verbleiben vollständig zur weiteren Analyse im Beutel.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: Der Stomacher® Thermo wurde zum simultanen Homogenisieren und Erhitzen von Proben entwickelt. Im Inneren der Tür befindet sich ein thermostatgesteuertes Heizelement, mit dem die Temperatur im Beutelinneren in Schritten von 1 °C von Raumtemperatur auf 50 °C erhöht werden kann. Der "Thermo" wird hauptsächlich für Trichinella-Tests bei der Schweinefleischproduktion eingesetzt, aber er ist auch sehr gut für andere Anwendungen geeignet, wie z. B. als Startanlage für die Fermentation oder wenn die enzymatische/azidische Verdauung eines Stoffes erforderlich ist.
Lieferumfang: Lieferung inklusive EU- und UK-Stecker.