Warnschutz-Regenhose, Gemini 6580
Lieferant: Sioen
Flexothane® Classic
SIOE6580/FY1/2XLEA 58.5 EUR
SIOE6580/FY1/2XL SIOE6580/FC1/1XL SIOE6580/FY1/1XL SIOE6580/FC1/2XL SIOE6580/FC1/S SIOE6580/FY1/3XL SIOE6580/FY1/L SIOE6580/FY1/M SIOE6580/FC1/M SIOE6580/FC1/L SIOE6580/FC1/3XL SIOE6580/FY1/S
Warnschutz-Regenhose, Gemini 6580
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus dehnbarem Flexothane® Classic bestehend aus 100% Polyesterstrick mit PU-Beschichtung. Mit hochfrequenzverschweißten Nähten
  • Beine durch Druckknöpfe verstellbar
  • Elastischer Bund
  • Längere Haltbarkeit
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-2)