Laborflasche, mit Gewinde, ohne Schraubverschluss, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-3262EA 617.32 EUR
215-3262
Laborflasche, mit Gewinde, ohne Schraubverschluss, DURAN®
Flaschen Metallflaschen
Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
Die bruchsichere Edelstahlflasche ist ideal für Lagerungsanwendungen, bei denen Glas wegen der Bruchgefahr oder chemischen Inkompatibilität nicht in Frage kommt. Die Flasche verfügt über eine glatte Innenseite gemäß IIIc (DIN 17441) mit abgerundeten Innenkanten für eine leichte Reinigung. Langlebige Außenverkleidung aus poliertem und gebürstetem Edelstahl. Die Flasche hat ein GL 45 Gewinde mit Ausgießkante und Wulst für den Originalitätsverschluss. Lieferung ohne Verschluss, ein Edelstahlverschluss ist separat erhältlich. Flasche ist kompatibel mit allen GL 45-Verschlüssen der DURAN Group.
  • Hazardous materials laboratory container for storage of liquids, intermediates, or solid product
  • Storage of precious materials, such as high purity fine chemicals, pharmaceutical or cosmetic products
  • Storage of light sensitive materials
The unbreakable steel bottle is ideal for storage applications where glass is not applicable, due to the risk of breakage or chemical incompatibility. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. Bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip and a rim for tapmer-evident caps. Supplied without a cap, stainless steel caps are available. It is fully compatible with all the DURAN Group GL 45 caps.
  • Lagerung von Flüssigkeiten, Zwischenprodukten und festen Stoffen
  • Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten
  • Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).