VWR®, Niedrigdurchfluss-Zelle für pH-Messungen
Lieferant: VWR
VWR®
662-0457EA 396 EUR
662-0457
VWR®, Niedrigdurchfluss-Zelle für pH-Messungen
Durchflusszellen
Die VWR® Niedrigdurchfluss-Zelle ist für Verfahren wie FIA, HPLC und IEF geeignet. Sie dient der kontinuierlichen Überwachung des pH-Werts bei Niedrigdurchflussanwendungen in Chemikaliensystemen im Labormaßstab. Lieferung inklusive Ein- und Auslauf-Fittings für ¹/₁₆' oder Schlauch mit 1,6 mm Außendurchmesser.
  • Für einen sauberen und konstanten Fluss mit niedrigen Volumina
  • Zur Verwendung mit einer großflächigen flachen Elektrode von VWR® (Best.-Nr. 662-0456)