Wippender Hybridisierungsofen, Shake ‘N’ Bake™
Lieferant: Boekel Scientific
Boekel
731-0500EA 3700 EUR
731-0500 731-0501 731-0502
Wippender Hybridisierungsofen, Shake ‘N’ Bake™
Öfen Hybridisierungsöfen
Der Hybridisierungsofen Shake ‘N’ Bake ist ideal für die Hybridisierung und Vorhybridisierung von Membranen, die bei Southern und Northern Blot-Verfahren eingesetzt werden. Die schonende Wippbewegung sorgt für Waschungen, die sauberer sind als ein Schüttelwasserbad und praktischer als ein Schüttler in einem normalen Inkubator. Dank des kleinen Stellflächenbedarfs wird wertvoller Platz auf der Arbeitsfläche gespart.
  • Jedes Gerät verfügt über drei Einlegeböden für Schalen oder verschweißte Beutel, die im Abstand von 63,5 mm angebracht sind
  • Die Einlegeböden sind abnehmbar, um bei Bedarf mehr Platz für größere Gefäße zu schaffen
  • Die Bedienoberfläche verfügt über Temperaturwahltasten, eine übersichtliche LCD-Temperaturanzeige, einen unabhängig kalibrierbaren Thermostat und einen Geschwindigkeitsregler
  • Abgedichtete, durchsichtige Tür aus Metall und Acryl
Lieferumfang: Der Hybridisierungsofen Shake 'N' Bake™ wird komplett mit drei stahlverzinkten Einlegeböden, die im Abstand von 63,5 mm angebracht sind, geliefert.