VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Lieferant: Avantor
VWR® Q path®
AFA0150AF59001EA 25.9 EUR
AFA0150AF59001 AFA0020AF59001 AFA0060AF59001 11656713.
VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Alkohol Formalin Essigsäure Lösung im Becher gebrauchsfertig für die Fixierung von Gewebeschnitten.
Each 20 ml pot contains 5 ml. Each 60 ml pot contains 20 ml. Each 150 ml pot contains 60 ml.