Bromthymolblau 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
87797.180EA 75.5 EUR
87797.180
Bromthymolblau 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Bromthymolblau
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Siedepunkt: 152 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Flammpunkt: 58 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 2265
ADR: 3,III