Okadasäure Kaliumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
459618-50EA
187
EUR
459618-50
Okadasäure Kaliumsalz, Millipore®
Okadaic acid potassium salt
Formel:
C₄₄H₆₇O₁₃·K Molecular Weight: 843,11 g/mol |
MDL:
MFCD00214356 CAS-Nummer: 155751-72-7 |