Okadasäure Natriumsalz 98%, hochrein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO328400001EA 344 EUR
ACRO328400001
Okadasäure Natriumsalz 98%, hochrein
Okadaic acid sodium salt
Formel: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Molecular Weight: 827,00 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00210208
CAS-Nummer: 209266-80-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear white to off-white Solid or film
TLC ≥97.5 %