Okadasäure Natriumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
459620-25EA
128
EUR
459620-25
Okadasäure Natriumsalz, Millipore®
Okadaic acid sodium salt
Formel:
C₄₄H₆₇NaO₁₃ Molecular Weight: 827,00 g/mol |
MDL:
MFCD00210208 CAS-Nummer: 209266-80-8 |