Okadasäure Natriumsalz
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
UPST19-130EA
0
EUR
UPST19-130
Okadasäure Natriumsalz
Okadaic acid sodium salt
Formel:
C₄₄H₆₇NaO₁₃ Molecular Weight: 827,00 g/mol |
MDL:
MFCD00210208 CAS-Nummer: 209266-80-8 |