Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäureamid
Lieferant: CHEMPUR
68-0053.1
68-0053.500
CHMP68-0053.1EA
0
EUR
CHMP68-0053.1
CHMP68-0053.500
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäureamid
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäureamid
Formel:
C₈H₇N₃O Molecular Weight: 161,1607 g/mol |
MDL:
MFCD04115109 CAS-Nummer: 885275-08-1 |