3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBST-9632-1GEA
164
EUR
COBBST-9632-1G
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O |
MDL:
MFCD00025279 CAS-Nummer: 68269-83-0 |