3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Molekula
MOLE47173898-1GEA 0 EUR
MOLE47173898-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
MDL: MFCD00221716
CAS-Nummer: 4198-90-7