3-(Cyclopropylamino)propionitril
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO018484-1GEA
117
EUR
FLUO018484-1G
3-(Cyclopropylamino)propionitril
3-(Cyclopropylamino)propionitril
Formel:
C₆H₁₀N₂ |
MDL:
MFCD00060285 CAS-Nummer: 58196-47-7 |