Chlorwasserstoff 5->6 N in 2-Propanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
428601000.EA 37 EUR
428601000. 428608000.
Chlorwasserstoff 5->6 N in 2-Propanol, AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N