EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
PIER17892EA 99.75 EUR
PIER17892
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg