Methylorange 0,05% in wässriger Lösung pH-Indikator
Lieferant: Hach
Synonyme: Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure NatriumsalzOrange III(4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure NatriumsalzGoldorangeHelianthin
HACH14832EA 16.6 EUR
HACH14832
Methylorange 0,05% in wässriger Lösung pH-Indikator
Methylorange
pH Indicator for acidity titrations
0.50 g/L, APHA formulation. Color change pink (pH 3.2) to yellow (pH 4.4).
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3