Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Ethanol
Lieferant: PROLABO CMP
Synonyme: KalihydratÄtzkali
PRLSMC305253.0500EA 0 EUR
PRLSMC305253.0500 PRLSMC305253.1000
Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Ethanol
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II