Methylorange 0,5 g/L in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme:
Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat
, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz
, Orange III
, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
, Goldorange
, Helianthin
HACH14849EA
28.4
EUR
HACH14849
Methylorange 0,5 g/L in wässriger Lösung
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molecular Weight: 327,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |