Tween® 80 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
DG013EA 297 EUR
DG013
Tween® 80 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Tween® 80 (Polysorbat)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9