Trichloressigsäure 75 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
Gefahr
Synonyme: TCA
PRLS85027.400EA 0 EUR
PRLS85027.400
Trichloressigsäure 75 g/l in wässriger Lösung
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg