Chloramin T (Natriumsalz) 5% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: TosylchloramidnatriumN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz
KRAF20098.2100EA 66.4 EUR
KRAF20098.2100 KRAF20098.4100 KRAF20098.3100
Chloramin T (Natriumsalz) 5% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Molecular Weight: 227,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
UN: 3267
ADR: 8,III