Chloramin T (Natriumsalz) 140,8 g/L 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: TosylchloramidnatriumN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz

KRAF05870.2100EA 0 EUR
KRAF05870.2100 KRAF05870.3100 KRAF05870.4100
Chloramin T (Natriumsalz) 140,8 g/L 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Chloramin T (Natriumsalz)
Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
Molecular Weight: 227,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
UN: 3267
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR