Bromthymolblau 0,5 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
KRAF20682.0700EA 106 EUR
KRAF20682.0700
Bromthymolblau 0,5 g/l in wässriger Lösung
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2