Natriumthiosulfat 20 g/L in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
HT1005-100MLEA 103 EUR
HT1005-100ML
Natriumthiosulfat 20 g/L in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158,11 g/mol
Dichte: 1010 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity), Essentially free of particles/precipitate Clear
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months