Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
16355-1LEA
55.5
EUR
16355-1L
Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8,III |