Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-Propanol
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
89278.290EA 123 EUR
89278.290
Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-Propanol
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg