Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
50439-1LEA 54.6 EUR
50439-1L
Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/93/26835993.jpg