Schwefelsäure für die Silikatbestimmung

Lieferant: Bernd Kraft

KRAF01014.7020EA 0 EUR
KRAF01014.7020 KRAF01014.5020 KRAF01014.6020 KRAF01014.5200 KRAF01014.6200
Schwefelsäure für die Silikatbestimmung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR