Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43617-1LEA
54.6
EUR
43617-1L
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |